2-(Hydroxymethyl)benzo[b]furan 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR23095-1GEA 206 EUR
APOSOR23095-1G APOSOR23095-5G
2-(Hydroxymethyl)benzo[b]furan 97%
2-(Hydroxymethyl)benzo[b]furan
Kaava: C₉H₈O₂
MW: 148,159 g/mol
Kiehumispiste: 93…95 °C (150 mm Hg)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00673995
CAS-numero: 55038-01-2
EINECS: 611-222-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR