5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23193-250MGEA 65.9 EUR
APOSOR23193-250MG APOSOR23193-1G
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Kaava: C₉H₆INO
MW: 271,055 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02681898
CAS-numero: 160377-48-0