5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)isoxazole-3-carboxylic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23222-1GEA 556 EUR
APOSOR23222-1G APOSOR23222-250MG
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)isoxazole-3-carboxylic acid 97%
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)isoxazole-3-carboxylic acid
Kaava: C₈H₆N₂O₃S
MW: 210,21 g/mol
Sulamispiste: 167…169 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03086107
CAS-numero: 368870-05-7