5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23251-1GEA 131 EUR
APOSOR23251-1G APOSOR23251-250MG
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Kaava: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Kiehumispiste: 70…80 °C (0,1 mm Hg)
Tiheys: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03086113
CAS-numero: 6831-91-0