4-(4-Bromophenyl)-1,2,3-thiadiazole
APOSOR23263-1GEA 0 EUR
APOSOR23263-1G APOSOR23263-10G
4-(4-Bromophenyl)-1,2,3-thiadiazole
4-(4-Bromophenyl)-1,2,3-thiadiazole
Kaava: C₈H₅BrN₂S
MW: 241,108 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00084907
CAS-numero: 40753-13-7