5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-phenylpyrimidine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23333-250MGEA 0 EUR
APOSOR23333-250MG APOSOR23333-1G APOSOR23333-100MG
5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-phenylpyrimidine
5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-phenylpyrimidine
Kaava: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,236 g/mol
Sulamispiste: 84,5…86 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02682074
CAS-numero: 342405-27-0