1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR23350-250MGEA 95.1 EUR
APOSOR23350-250MG APOSOR23350-1G
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Kaava: C₁₁H₁₀BrN
MW: 236,108 g/mol
Sulamispiste: 47…50 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03086141
CAS-numero: 112596-36-8
UN: 1759
ADR: 8,III