3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR23356-5GEA 817 EUR
APOSOR23356-5G APOSOR23356-1G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Kaava: C₉H₇NOS
MW: 177,223 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03086144
CAS-numero: 107073-28-9