4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific

Varoitus

APOSOR23360-1GEA 184 EUR
APOSOR23360-1G APOSOR23360-5G APOSOR23360-250MG
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylic acid
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylic acid
Kaava: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Sulamispiste: 198…202 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03086149
CAS-numero: 6435-75-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR