4,5-Dimethyloctane
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2373-1GEA 98 EUR
APOSOR2373-1G APOSOR2373-250MG APOSOR2373-5G
4,5-Dimethyloctane
4,5-Dimethyloctane
Kaava: C₁₀H₂₂
MW: 142,282 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09038381
CAS-numero: 15869-96-2
UN: 3295
ADR: 3,III