1-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole hydrobromide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR23795-1GEA 58.6 EUR
APOSOR23795-1G
1-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole hydrobromide
1-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole hydrobromide
Kaava: C₈H₁₂N₄·BrH
MW: 245,12 g/mol
Sulamispiste: 270…275 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053026
CAS-numero: 132369-02-9