2-(2-Nitrophenyl)acrylaldehyde
APOSOR23876-1GEA 0 EUR
APOSOR23876-1G APOSOR23876-10G
2-(2-Nitrophenyl)acrylaldehyde
2-(2-Nitrophenyl)acrylaldehyde
Kaava: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Sulamispiste: 53…55 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052673
CAS-numero: 71463-16-6