1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR2409-250MGEA 26.4 EUR
APOSOR2409-250MG APOSOR2409-1G
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Kaava: C₁₉H₂₄N₂O₄
MW: 344,405 g/mol
Sulamispiste: 135…137 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01567245
CAS-numero: 306936-27-6
UN: 3261
ADR: 8,III