Ethyl 5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR24284-500MGEA 20.6 EUR
APOSOR24284-500MG
Ethyl 5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Kaava: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01570118
CAS-numero: 123374-28-7