3-Chloro-4-methylthiophene-2-carbohydrazide

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR24320-100MGEA 14.8 EUR
APOSOR24320-100MG
3-Chloro-4-methylthiophene-2-carbohydrazide
3-Chloro-4-methylthiophene-2-carbohydrazide
Kaava: C₆H₇ClN₂OS
MW: 190,651 g/mol
Sulamispiste: 130…132 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00068136
CAS-numero: 175137-12-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR