2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR24335-250MGEA 73.2 EUR
APOSOR24335-250MG APOSOR24335-1G
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Kaava: C₁₃H₁₁N₃S₂
MW: 273,377 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00110570
CAS-numero: 175137-24-3