4-Hydrazino-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR24359-1GEA 177 EUR
APOSOR24359-1G
4-Hydrazino-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Hydrazino-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Kaava: C₇H₈N₄S
MW: 180,23 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00205195
CAS-numero: 19786-56-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR