1,2-Bis(4H-1,2,4-triazol-3-ylthio)ethane

Toimittaja: Apollo Scientific

Varoitus

APOSOR2437-1GEA 139 EUR
APOSOR2437-1G
1,2-Bis(4H-1,2,4-triazol-3-ylthio)ethane
1,2-Bis(4H-1,2,4-triazol-3-ylthio)ethane
Kaava: C₆H₈N₆S₂
MW: 228,298 g/mol
Sulamispiste: 197…200 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01312669
CAS-numero: 23988-58-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR