4-Hydrazinothieno[3,2-d]pyrimidine

Toimittaja: Apollo Scientific

Varoitus

APOSOR24423-1GEA 257 EUR
APOSOR24423-1G
4-Hydrazinothieno[3,2-d]pyrimidine
4-Hydrazinothieno[3,2-d]pyrimidine
Kaava: C₆H₆N₄S
MW: 166,204 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01763693
CAS-numero: 16229-26-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR