1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR24941-1GEA 16.2 EUR
APOSOR24941-1G APOSOR24941-5G
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Kaava: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179,645 g/mol
Sulamispiste: 203…206 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01570459
CAS-numero: 25271-35-6