Ethyl (4,5-dichloro-1H-imidazol-1-yl)acetate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR25100-100MGEA 36.6 EUR
APOSOR25100-100MG
Ethyl (4,5-dichloro-1H-imidazol-1-yl)acetate
Ethyl (4,5-dichloro-1H-imidazol-1-yl)acetate
Kaava: C₇H₈Cl₂N₂O₂
MW: 223,057 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052518
CAS-numero: 175137-67-4