2-(tert-Butylsulphonyl)-3-ethoxyacrylonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR25152-10GEA 366 EUR
APOSOR25152-10G APOSOR25152-1G
2-(tert-Butylsulphonyl)-3-ethoxyacrylonitrile
2-(tert-Butylsulphonyl)-3-ethoxyacrylonitrile
Kaava: C₉H₁₅NO₃S
MW: 217,285 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052714
CAS-numero: 175201-67-9