Methyl 3-amino-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate

Toimittaja: Apollo Scientific

Varoitus

APOSOR25165-1GEA 106 EUR
APOSOR25165-1G
Methyl 3-amino-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Kaava: C₇H₉NO₄S₂
MW: 235,281 g/mol
Sulamispiste: 145…147 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00067932
CAS-numero: 175201-73-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR