6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
|
Vaara
|
APOSOR25210-5GEA
0
EUR
APOSOR25210-5G
APOSOR25210-1G
6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Kaava:
C₉H₁₃N₅ MW: 191,233 g/mol Sulamispiste: 199…205 °C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00067969 CAS-numero: 175202-00-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |