Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR25272-1GEA 80.5 EUR
APOSOR25272-1G APOSOR25272-5G
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Kaava: C₁₆H₂₂O₃S₂
MW: 326,474 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085069
CAS-numero: 175202-44-5