Ethyl 5-methyl-3-(methylthio)-4,4-dioxo-4,5-dihydro-4lambda~6~-benzo[c]thieno[3,4-e][1,2]thiazine-1-
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR25277-5GEA 273 EUR
APOSOR25277-5G APOSOR25277-1G
Ethyl 5-methyl-3-(methylthio)-4,4-dioxo-4,5-dihydro-4lambda~6~-benzo[c]thieno[3,4-e][1,2]thiazine-1-
Ethyl 5-methyl-3-(methylthio)-4,4-dioxo-4,5-dihydro-4lambda~6~-benzo[c]thieno[3,4-e][1,2]thiazine-1-
Kaava: C₁₅H₁₅NO₄S₃
MW: 369,479 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085073
CAS-numero: 175276-42-3