5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR25628-1GEA 132 EUR
APOSOR25628-1G APOSOR25628-100MG APOSOR25628-5G
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Kaava: C₁₄H₉NO₂
MW: 223,227 g/mol
Sulamispiste: 245…247 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00174055
CAS-numero: 175203-69-7