2-(3-Pyrazin-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)acetohydrazide
Varoitus
APOSOR25658-250MGEA 0 EUR
APOSOR25658-250MG
2-(3-Pyrazin-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)acetohydrazide
2-(3-Pyrazin-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)acetohydrazide
Kaava: C₈H₈N₆O₂
MW: 220,188 g/mol
Sulamispiste: 184…186 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00219748
CAS-numero: 175203-77-7