4-hex-1-ynylbenzaldehyde

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR25719-1GEA 165 EUR
APOSOR25719-1G
4-hex-1-ynylbenzaldehyde
4-hex-1-ynylbenzaldehyde
Kaava: C₁₃H₁₄O
MW: 186,25 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00276593
CAS-numero: 175203-90-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR