Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR25721-1GEA 125 EUR
APOSOR25721-1G APOSOR25721-10G
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
Kaava: C₈H₁₃ClO₃
MW: 192,64 g/mol
Kiehumispiste: 54…58 °C (0,1 mm Hg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01570535
CAS-numero: 306935-33-1