3,5-Dibromo-2-ethoxybenzaldehyde
APOSOR25780-1GEA 79.1 EUR
APOSOR25780-1G
3,5-Dibromo-2-ethoxybenzaldehyde
3,5-Dibromo-2-ethoxybenzaldehyde
Kaava: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,967 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00087286
CAS-numero: 61657-67-8