3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR25806-1GEA 403 EUR
APOSOR25806-1G
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Kaava: C₂₃H₁₈Cl₂NO₂P
MW: 442,274 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00123332
CAS-numero: 680212-11-7