N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR25837-5GEA 417 EUR
APOSOR25837-5G APOSOR25837-1G
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Kaava: C₁₃H₈Cl₄N₂O₂
MW: 366,027 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00114878
CAS-numero: 69035-11-6