N-Benzyl-2,3-dichloro-6-nitroaniline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR25862-25MGEA 23.5 EUR
APOSOR25862-25MG
N-Benzyl-2,3-dichloro-6-nitroaniline
N-Benzyl-2,3-dichloro-6-nitroaniline
Kaava: C₁₃H₁₀Cl₂N₂O₂
MW: 297,137 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00174601
CAS-numero: 680212-51-5