N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR25868-10GEA 606 EUR
APOSOR25868-10G APOSOR25868-1G APOSOR25868-5G
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
Kaava: C₁₁H₁₂ClN₃O₃
MW: 269,684 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00126342
CAS-numero: 680212-55-9