2,2'-Bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl
Vaara
APOSOR26186-5GEA 0 EUR
APOSOR26186-5G APOSOR26186-25G
2,2'-Bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl
2,2'-Bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl
Kaava: C₁₄H₁₂Br₂
MW: 340,053 g/mol
Sulamispiste: 90…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00074910
CAS-numero: 38274-14-5
UN: 3261
ADR: 8,II