1-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR2667-1GEA 433 EUR
APOSOR2667-1G APOSOR2667-250MG
1-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
1-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Kaava: C₂₃H₂₅NO₄
MW: 379,449 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09264208
CAS-numero: 220145-22-2