3-Chloropropanamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR26786-5GEA 0 EUR
APOSOR26786-5G APOSOR26786-1G
3-Chloropropanamide
3-Chloropropanamide
Kaava: C₃H₆ClNO
MW: 107,539 g/mol
Sulamispiste: 98…101 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008040
CAS-numero: 5875-24-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III