3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methylisoxazole

Toimittaja: Apollo Scientific

Varoitus

APOSOR27067-250MGEA 65.9 EUR
APOSOR27067-250MG
3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Kaava: C₁₁H₉Cl₂NO₂
MW: 258,101 g/mol
Sulamispiste: 110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052550
CAS-numero: 175204-38-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR