N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR27083-1GEA 17.7 EUR
APOSOR27083-1G APOSOR27083-5G
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide 95%
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide
Kaava: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00035803
CAS-numero: 825-52-5