7-methyl-1-naphthol 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR27682-25MGEA 35.2 EUR
APOSOR27682-25MG APOSOR27682-250MG APOSOR27682-100MG
7-methyl-1-naphthol 96%
7-methyl-1-naphthol
Kaava: C₁₁H₁₀O
MW: 158,197 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01314197
CAS-numero: 6939-33-9