1-[4-(1H-Indol-3-yl)piperidin-1-yl]ethan-1-one

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR27746-5GEA 545 EUR
APOSOR27746-5G APOSOR27746-1G APOSOR27746-250MG
1-[4-(1H-Indol-3-yl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
1-[4-(1H-Indol-3-yl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
Kaava: C₁₅H₁₈N₂O
MW: 242,316 g/mol
Sulamispiste: 174…176 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01764639
CAS-numero: 30030-83-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR