2-Methoxychalcone
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR27788-1GEA 196 EUR
APOSOR27788-1G
2-Methoxychalcone
2-Methoxychalcone
Kaava: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,281 g/mol
Sulamispiste: 53…57 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00048035
CAS-numero: 5416-70-6