(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR2786-1GEA 101 EUR
APOSOR2786-1G APOSOR2786-500MG
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetic acid
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetic acid
Kaava: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,248 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00665896
CAS-numero: 100637-60-3