N-(Chloroacetyl)glycine ethyl ester
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR28155-5GEA 46.9 EUR
APOSOR28155-5G
N-(Chloroacetyl)glycine ethyl ester
N-(Chloroacetyl)glycine ethyl ester
Kaava: C₆H₁₀ClNO₃
MW: 179,602 g/mol
Sulamispiste: 62…65 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00216646
CAS-numero: 41602-50-0