Allylamine, N-CBZ protected
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR28285-1GEA 242 EUR
APOSOR28285-1G APOSOR28285-250MG
Allylamine, N-CBZ protected
Allylamine, N-CBZ protected
Kaava: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Kiehumispiste: 120…125 °C (1 mm Hg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01570995
CAS-numero: 5041-33-8