5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR29472-5GEA 98 EUR
APOSOR29472-5G APOSOR29472-1G
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carbonyl chloride
Kaava: C₁₂H₈Cl₂O₂
MW: 255,097 g/mol
Sulamispiste: 125…126 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00275557
CAS-numero: 175276-63-8