1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR300040-250MGEA 23.5 EUR
APOSOR300040-250MG APOSOR300040-1G
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Kaava: C₇H₁₆ClNO·ClH
MW: 202,122 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191401
CAS-numero: 41052-94-2