1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR300059-250MGEA 264 EUR
APOSOR300059-250MG APOSOR300059-500MG
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Kaava: C₁₀H₅ClN₂
MW: 188,613 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD18250894
CAS-numero: 1260664-41-2