1-Chloroisoquinoline-8-carboxylic acid
Varoitus
APOSOR300081-500MGEA 0 EUR
APOSOR300081-500MG
1-Chloroisoquinoline-8-carboxylic acid
1-Chloroisoquinoline-8-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₆ClNO₂
MW: 207,613 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD21365098
CAS-numero: 1337879-52-3